Läs mer
uvex x-fit XL hörselskydd öronproppar, orange, SNR 38 dB
Produktkod. 31903171 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Par per paket:
100
Produktkod. Par per paket
31903171 100
1 options
Produktkod. 31903171 Leverantör uvex Leverantörsnummer 2212141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    474.00 SEK
    419.54 SEK / Paket med 1
    Save 54.46 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Maximal dämpning och maximal komfort.
  • De ergonomiskt formade x-fit XL engångsöronpropparna är mycket ljuddämpande och därför lämpliga för användning i extremt bullriga miljöer.
  • De mjuka skumpropparna är mycket bekväma även när de bärs under långa perioder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek X-large
Par per paket 100
Noise Reduction Rating (NRR) 38 dB
Med sladd Med sladd
Pluggform Kula
Produkttyp Öronproppar
Disponibel Begränsad användning
Metalldetekterbar Nej
Dielektrisk Nej