Läs mer
Melford X-GAL
Produktkod. 30018093
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018093 10 g
30018090 100 mg
30018094 100 g
30018092 1 g
30018095 5 g
30018091 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30018093 Leverantör Melford Leverantörsnummer B7180010.0
Kromogent substrat avβ -Galaktosidas används i kombination med IPTG för detektion avβ -Galaktosidasaktivitet i bakteriekolonier.
Kromogent substrat avβ -Galaktosidas används i kombination med IPTG för detektion avβ -Galaktosidasaktivitet i bakteriekolonier. X-GAL klyvs vid B1-4-bindningen mellan galaktos och 5-Bromo-4-klor-3-indolyldelen av X-GAL genom attβ -Galaktosidas via hydrolys. Klyvningen av X-GAL resulterar i produktionen av en vattenolöslig blå dikloro-dibromo-indigo-fällning. I kloningsstrategier med vektorer såsom Lambda-11, M13mp18 och 19, pUC18 och 19, pUR222 transformeras E. coli lacZ-genen till lac+-celler. Efter transformation visar cellernaβ -Galaktosidasaktivitet i närvaro av media innehållande X-GAL och IPTG. Införandet av ett DNA-fragment i kloningsställena för lacZ-genen resulterar i avbrott avβ -Galaktosidasaktivitet som leder till uppkomsten av vita kolonier. Icke-rekombinanta celler producerar ett blått indigofärgämne.
Vattenhalt: 0,05 % (K. Fisher)
Skydda mot ljus och fukt
Specifikationer
Kvantitet 10 g