Läs mer
MedChemExpress X-GAL
Produktkod. 16461206
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
200 mg
Produktkod. Kvantitet
16461206 200 mg
1 options
Produktkod. 16461206 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY15934
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress X-GAL is a widely used chromogenic β-galactosidase substrate. β-galactosidase cleaves X-gal and produce an insoluble blue compound, which is detectable.
Specifikationer
CAS 7240-90-6
Löslighet DMSO : 100 mg/mL (244.72 mM∣Need ultrasonic)
Synonym BCIG
Innehåll och lagring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Kvantitet 200 mg
Molekylvikt (g/mol) 408.63 g/mol
Produkttyp Dye Reagents
Renhet eller kvalitetsklass 95.66%