Läs mer
Thermo Scientific™ X-Gal
Produktkod. 10365410 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
0,5 g
1 g
2 x 1 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
1g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10365410 1 g 1g
10203430 0,5 g 0.5g
10490470 2 x 1 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10365410 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R0404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    772.00 SEK
    656.65 SEK / 1g
    Save 115.35 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Screena kolonier effektivt med X-Gal, ett inert kromogent substrat för beta-galaktosidas som hydrolyserar X-Gal och bildar en intensiv blå fällning.
X-Gal (5-brom-4-klor-3-indolyl-beta-D-galaktopyranosid) är ett inert kromogent substrat för beta-galaktosidas som hydrolyserar X-Gal till färglös galaktos och 4-klor-3-brom-indigo, vilket bildar en intensiv blå fällning. Induktion av lacZ -genen med IPTG leder till hydrolys av X-Gal och till utveckling av blå kolonier.
Induktion av lacZ -genen med IPTG leder till hydrolys av X-Gal och till utveckling av blå kolonier. X-Gal Solution är en stabil, μ0,22 m membranfiltrerad lösning formulerad för direkt användning i kombination med IPTG för blå/vit koloniscreening.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Produkttyp X-Gal
Kvantitet 1 g
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Typ av substrat Beta-Gal-substrat, X-Gal