Läs mer
Thermo Scientific™ X-Gal
Produktkod. 10490470 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
0.5 g
1 g
2 x 1 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
1g
2g
Produktkod. 10490470
Brand: Thermo Scientific™ R0402
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Screena kolonier effektivt med X-Gal, ett inert kromogent substrat för beta-galaktosidas som hydrolyserar X-Gal och bildar en intensiv blå fällning.
X-Gal (5-brom-4-klor-3-indolyl-beta-D-galaktopyranosid) är ett inert kromogent substrat för beta-galaktosidas som hydrolyserar X-Gal till färglös galaktos och 4-klor-3-brom-indigo, vilket bildar en intensiv blå fällning. Induktion av lacZ -genen med IPTG leder till hydrolys av X-Gal och till utveckling av blå kolonier.
Induktion av lacZ -genen med IPTG leder till hydrolys av X-Gal och till utveckling av blå kolonier. X-Gal Solution är en stabil, μ0,22 m membranfiltrerad lösning formulerad för direkt användning i kombination med IPTG för blå/vit koloniscreening.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Produkttyp X-Gal
Kvantitet 2 x 1 g
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Typ av substrat Beta-Gal-substrat, X-Gal
compliance-icons
Produktbeteckning
  • X-Gal
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P330-Skölj munnen.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Lithium chloride, (R*,R*)-1,4-dimercapto-2,3-butanediol