Läs mer
MedChemExpress X-Gluc Dicyclohexylamine
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 18656-96-7 |
| Löslighet | DMSO : ≥ 30 mg/mL (49.67 mM) |
| Innehåll och lagring | 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Kvantitet | 50 mg |
| Molekylvikt (g/mol) | 603.93 g/mol |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Renhet eller kvalitetsklass | 99.48% |
| Frakt skick | Room temperature |