Läs mer
Corning™ X-LAB™ System
Handla allt Corning Produkter
Produkttyp:
Dockningsstation
Engångspatroner
Kontrollmodul
Kvantitet:
1/Förpackning, 1/Cs.
1/Förpackning, 12/Cs.
1/Förpackning, 2/Cs.
1/Förpackning, 36/Cs.
Beskrivning
- Anpassningsbar processprogrammering, automatiserad separering av prover i tre kammare och mycket känsliga infraröda sensorer för cellseparation säkerställer konsekventa, pålitliga, effektiva resultat med hög återhämtning.
- Bearbetningsdata kan överföras till X-SERIES™ DataTrak programvara för ytterligare stöd GMP bearbetning, övervakning och rapportering av information.
- Flexibel lösning för effektiv, pålitlig och reproducerbar densitetsgradient mediafri återvinning av målcellspopulationer från blod och blodprodukter.
- Automatiserat, funktionellt stängt, sterilt system
- Densitetsgradient mediafri sedimentationsbaserad skörd
- Konsekvent, hög återhämtning (> 90 %) av livsdugliga celler
- Anpassade protokoll
- Bearbeta 40 ml till 240 ml
- Programmerbar skördevolym på 3 mL till 40 mL
- Genomsnittlig handläggningstid på 35 minuter beroende på källmaterial
- Streckkodsspårning av förnödenheter och processsteg elektroniskt
- Exakt urval av målceller
- Engångspatron för engångsbruk
- Medicinsk utrustning i USA klass I
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 40 till 240 ml |
| För användning med (utrustning) | X-LAB System |
| Kvantitet | 1/Förpackning, 12/Cs. |
| Mått | 5 x 3,9 tum. (H x D) |
| Innehåll och lagring | 7 °C till 50 °C |
| Produkttyp | Engångspatroner |