Läs mer
Corning™ X-LAB™ System
Produktkod. 17284456 Handla allt Corning Produkter
Change view
Produkttyp:
Dockningsstation
Engångspatroner
Kontrollmodul
Kvantitet:
1/Förpackning, 1/Cs.
1/Förpackning, 12/Cs.
1/Förpackning, 2/Cs.
1/Förpackning, 36/Cs.
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Kvantitet
17284456 Dockningsstation 1/Förpackning, 1/Cs.
17274456 Kontrollmodul 1/Förpackning, 1/Cs.
17234466 Engångspatroner 1/Förpackning, 2/Cs.
17244466 Engångspatroner 1/Förpackning, 12/Cs.
17254466 Engångspatroner 1/Förpackning, 36/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17284456 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 6918
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Corning™ X-LAB™ Systemet är utformat för att separera och skörda en programmerbar volym av målcellspopulationer från blod och blodprodukter utan användning av media med densitetsgradient, i en sluten, steril enhet, vilket säkerställer konsekventa, pålitliga, effektiva resultat med hög återhämtning.
  • Anpassningsbar processprogrammering, automatiserad separering av prover i tre kammare och mycket känsliga infraröda sensorer för cellseparation säkerställer konsekventa, pålitliga, effektiva resultat med hög återhämtning.
  • Bearbetningsdata kan överföras till X-SERIES™ DataTrak programvara för ytterligare stöd GMP bearbetning, övervakning och rapportering av information.
  • Flexibel lösning för effektiv, pålitlig och reproducerbar densitetsgradient mediafri återvinning av målcellspopulationer från blod och blodprodukter.
  • Automatiserat, funktionellt stängt, sterilt system
  • Densitetsgradient mediafri sedimentationsbaserad skörd
  • Konsekvent, hög återhämtning (> 90 %) av livsdugliga celler
  • Anpassade protokoll
  • Bearbeta 40 ml till 240 ml
  • Programmerbar skördevolym på 3 mL till 40 mL
  • Genomsnittlig handläggningstid på 35 minuter beroende på källmaterial
  • Streckkodsspårning av förnödenheter och processsteg elektroniskt
  • Exakt urval av målceller
  • Engångspatron för engångsbruk
  • Medicinsk utrustning i USA klass I
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) X-LAB System
Kvantitet 1/Förpackning, 1/Cs.
Produkttyp Dockningsstation