Läs mer
ABEBA™ X-Light Black Lace Up Safety Shoes S2
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- Lättvikt, komfort, hygien
- Följ EN ISO 20345: 2012, S2 SRC
- ESD-avledande enligt EN 61340 Klimatklass 1
- Halksäker Mon PU yttersula SRC
- Bra dämpning
- Svart tvättbar mikrofiber
- Silverjoner foder
- Utbytbar Active Comfort innersula
- Saneringsbehandling
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD |
| Förslutningstyp | Snören |
| Färg | Svart |
| Liner material | Andningsbart foder med silverjoner |
| Material | Mikrofiber |
| Storlek | 38 |
| Enda funktioner | Halk- och nötningsbeständig, stötdämpande, ESD-avledande |
| Sulmaterial | Polyuretan |
| Stil | Skor med snörning |
| Tåmaterial | Stål |
| Visa mer |