Learn More
ABEBA™ X-Light Black Lace Up Safety Shoes S2
Product Code. 16378251
Click to view available options
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Unit Size:
1 par
Product Code. 16378251
Brand: ABEBA™ 7131027/41
Only null left
Add to basket
Add to basket
ABEBA™ X-Light Black Lace Up Safety Shoes S2 med silverjonfoder för att minska lukt och en utbytbar Active Comfort innersula.
  • Lättvikt, komfort, hygien
  • Följ EN ISO 20345: 2012, S2 SRC
  • ESD-avledande enligt EN 61340 Klimatklass 1
  • Halksäker Mon PU yttersula SRC
  • Bra dämpning
  • Svart tvättbar mikrofiber
  • Silverjoner foder
  • Utbytbar Active Comfort innersula
  • Saneringsbehandling
Specifications
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD
Förslutningstyp Snören
Färg Svart
Liner material Andningsbart foder med silverjoner
Material Mikrofiber
Storlek 41
Enda funktioner Halk- och nötningsbeständig, stötdämpande, ESD-avledande
Sulmaterial Polyuretan
Stil Skor med snörning
Tåmaterial Stål
Förpackningsmängd 1 par
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340
Motståndskraftig mot Vatten