Läs mer
ABEBA™ X-Light Black Yrkesskor O2 ESD
Produktkod. 17121555
Change view
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
17121555 35 -
17131555 36 -
17121565 45 -
17131565 46 -
17141565 47 1 par
17151565 48 -
17141555 37 -
17151555 38 1 par
17161555 39 1 par
17171555 40 1 par
17181555 41 -
17191555 42 1 par
17101565 43 -
17111565 44 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 17121555 Leverantör ABEBA™ Leverantörsnummer 7131138/35
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Svarta X-light yrkesskor med silverjonfoder för att minska lukt, utbytbar aktiv komfortsula, ståltåhätta, PU-halksäker yttersula
  • Lätta, bekväma yrkesskor
  • Följ EN ISO 20347: 2012, O2 SRC
  • ESD-avledande enligt EN 61340 klass klimat 1
  • Halksäker Mono PU yttersula SRC
  • Svart slätt läder
  • Silverjoner foder
  • Utbytbar aktiv komfortsula
Specifikationer
Färg Svart
Material Läder
Storlek 35
Certifieringar/efterlevnad (Europa) Följ EN 20347: 2012 O2 SRC, ESD-avledande enligt EN 61340
Kön Unisex
Ankel stil Lågskuren
Vattentät Vattentålig
Produkttyp O2 SRC ESD