Läs mer
ABEBA™ X-Light Black Safety Clog Shoes SB
Produktkod. 16308331
Cambia vista
Click to view available options
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Dimensione della confezione:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Storlek unitSize
16308331 44 -
16318321 35 -
16328321 36 -
16338321 37 -
16348321 38 -
16358321 39 -
16368321 40 -
16378321 41 1 par
16388321 42 -
16398321 43 -
16318331 45 -
16328331 46 -
16338331 47 -
16348331 48 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16308331 Fornitore ABEBA™ N. del fornitore 7131035/44
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
ABEBA™ X-Light Black Safety Clog Shoes SB med silverjonfoder för att minska lukt, utbytbar Active Comfort innersula och en fast hälrem.
  • Lättvikt, komfort, hygien
  • Följ EN ISO 20345: 2012, S2 SRC
  • ESD-avledande enligt EN 61340 Klimatklass 1
  • Halksäker Mono PU yttersula SRC
  • Tåhätta av stål (200 joule)
  • Svart slätt läder
  • Silverjoner foder
  • Utbytbar Active Comfort innersula
  • Sanerad behandling
Specifica
Spänne material Plast
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20345:2012 SB, FO, SRC, ESD
Förslutningstyp Hälrem ej vikbar, justerbar
Färg Svart
Liner material Andningsbart foder med silverjoner
Material Läder
Storlek 44
Enda funktioner Halk- och nötningsbeständig, stötdämpande, ESD-avledande
Sulmaterial Polyuretan
Stil Träskor
Tåmaterial Stål
Förpackningsmängd 1 par
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340
Motståndskraftig mot Vatten
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.