Läs mer
ABEBA™ X-Light Black Safety Clog Shoes SB
Beskrivning
- Lättvikt, komfort, hygien
- Följ EN ISO 20345: 2012, S2 SRC
- ESD-avledande enligt EN 61340 Klimatklass 1
- Halksäker Mono PU yttersula SRC
- Tåhätta av stål (200 joule)
- Svart slätt läder
- Silverjoner foder
- Utbytbar Active Comfort innersula
- Sanerad behandling
Specifikationer
Specifikationer
| Spänne material | Plast |
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20345:2012 SB, FO, SRC, ESD |
| Förslutningstyp | Hälrem ej vikbar, justerbar |
| Färg | Svart |
| Liner material | Andningsbart foder med silverjoner |
| Material | Läder |
| Storlek | 36 |
| Enda funktioner | Halk- och nötningsbeständig, stötdämpande, ESD-avledande |
| Sulmaterial | Polyuretan |
| Stil | Träskor |
| Visa mer |