Läs mer
ABEBA™ X-Light Black Safety Slip-On Shoes S2
Produktkod. 16398271
Change view
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
16398271 35 -
16308281 36 -
16318281 37 1 par
16328281 38 -
16338281 39 -
16348281 40 -
16358281 41 -
16368281 42 -
16378281 43 -
16388281 44 1 par
16398281 45 -
16308291 46 -
16318291 47 -
16328291 48 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 16398271 Leverantör ABEBA™ Leverantörsnummer 7131029/35
Fyll på ditt laboratorium
Använd kampanjkoden 28007
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ABEBA™ X-Light Black Safety Slip-On Shoes S2 med silverjonfoder för att minska lukt och en utbytbar Active Comfort innersula.
  • Lättvikt, komfort, hygien
  • Följ EN ISO 20345: 2012, S2 SRC
  • ESD-avledande enligt EN 61340 Klimatklass 1
  • Halksäker Mon PU yttersula SRC
  • Bra dämpning
  • Svart tvättbar mikrofiber
  • Silverjoner foder
  • Utbytbar Active Comfort innersula
  • Saneringsbehandling
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD
Färg Svart
Liner material Andningsbart foder med silverjoner
Material Mikrofiber
Storlek 35
Enda funktioner Halk- och nötningsbeständig, stötdämpande, ESD-avledande
Sulmaterial Polyuretan
Stil Slip-on skor
Tåmaterial Stål
Förpackningsmängd 1 par
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340
Motståndskraftig mot Vatten