Läs mer
ABEBA™ X-Light Black Safety Trainers S1
Produktkod. 16358331
Change view
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
16358331 35 -
16368331 36 -
16378331 37 -
16388331 38 1 par
16398331 39 -
16308341 40 -
16318341 41 -
16328341 42 -
16338341 43 -
16348341 44 -
16358341 45 -
16368341 46 -
16378341 47 -
16388341 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 16358331 Leverantör ABEBA™ Leverantörsnummer 7131038/35
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ABEBA™ X-Light Black Safety Trainers S1 med silverjonfoder för att minska lukt och en utbytbar Active Comfort innersula.
  • Lättvikt, komfort, hygien
  • Följ EN ISO 20345: 2012, S2 SRC
  • ESD-avledande enligt EN 61340 Klimatklass 1
  • Halksäker Mono PU yttersula SRC
  • Tåhätta av stål (200 joule)
  • Svart slätt läder
  • Silverjoner foder
  • Utbytbar Active Comfort innersula
  • Sanerad behandling
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD
Förslutningstyp Snören
Färg Svart
Öljet material Textil
Liner material Andningsbart foder med silverjoner
Material Läder
Storlek 35
Enda funktioner Halk- och nötningsbeständig, stötdämpande, ESD-avledande
Sulmaterial Polyuretan
Stil Tränare
Tåmaterial Stål
Förpackningsmängd 1 par
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340
Motståndskraftig mot Vatten