Läs mer
ABEBA™ X-Light Black/Yellow Safety Trainers S3 ESD
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- Lätta, bekväma yrkesskor
- Följ EN ISO 20345: 2012, S3 SRC
- ESD-avledande enligt EN 61340 klass klimat 1
- Halksäker Mono PU yttersula SRC
- Tåhätta av stål (200 J)
- Textil antipunktur mellansula
- Svart och gul Cordura
- Silverjoner foder
- Utbytbar aktiv komfortsula
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart, Gul |
| Material | Cordura |
| Storlek | 35 |
| Tåmaterial | Stål |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | Följ EN 20345: 2012 S3 SRC, ESD enligt EN 61340 |
| Kön | Unisex |
| Ankel stil | Tränare |
| Vattentät | Vattentålig |
| Produkttyp | S3 SRC ESD |