Läs mer
Abeba™ X-Light Safety Loafer
Produktkod. 17651915
Change view
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17651915 39
17611915 35
17621915 36
17631915 37
17641915 38
17661915 40
17671915 41
17681915 42
17691915 43
17601925 44
17611925 45
17621925 46
17631925 47
17641925 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 17651915 Leverantör Abeba™ Leverantörsnummer 711037/39
Fyll på ditt laboratorium
Använd kampanjkoden 28007
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Abeba X-Light Black Safety Loafer - Släta skyddsskor i läder med elastisk vrist.
  • CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
  • Smidigt läder
  • Svart
  • Tåhätta av stål
  • Halkskydd PU yttersula
  • Utbytbar Active Comfort innersula (art. 351620)
  • Antistatisk
  • Andningsbart foder med silverjoner
  • Vristområde med elastiskt band
Specifikationer
Förslutningstyp Gummiband
Färg Svart
Material Läder
Storlek 39
Tåmaterial Stål
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC