Läs mer
Abeba™ X-Light Safety Loafer
Beskrivning
- CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
- Smidigt läder
- Svart
- Tåhätta av stål
- Halkskydd PU yttersula
- Utbytbar Active Comfort innersula (art. 351620)
- Antistatisk
- Andningsbart foder med silverjoner
- Vristområde med elastiskt band
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutningstyp | Gummiband |
| Färg | Svart |
| Material | Läder |
| Storlek | 41 |
| Tåmaterial | Stål |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC |