Läs mer
ABEBA™ X-Light White Snörning Skyddsskor S2
Produktkod. 16338241
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 16338241
Brand: ABEBA™ 7131026/41
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ABEBA™ X-Light White Lace Up Safety Shoes S2 med silverjonfoder för att minska lukt och en utbytbar Active Comfort innersula.
  • Lättvikt, komfort, hygien
  • Följ EN ISO 20345: 2012, S2 SRC
  • ESD-avledande enligt EN 61340 Klimatklass 1
  • Halksäker PU yttersula SRC
  • Bra dämpning
  • Vit tvättbar mikrofiber
  • Silverjoner foder
  • Utbytbar Active Comfort innersula
  • Saneringsbehandling
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD
Förslutningstyp Snören
Färg Vitt
Liner material Andningsbart foder med silverjoner
Material Mikrofiber
Storlek 41
Enda funktioner Halk- och nötningsbeständig, stötdämpande, ESD-avledande
Sulmaterial Polyuretan
Stil Skor med snörning
Tåmaterial Stål
Förpackningsmängd 1 par
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340
Motståndskraftig mot Vatten