Läs mer
ABEBA™ X-Light White Yrkesskor O2 ESD
Produktkod. 17191545
Change view
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17191545 46 -
17181535 35 -
17191535 36 -
17181545 45 -
17101555 47 -
17111555 48 -
17101545 37 -
17111545 38 -
17121545 39 -
17131545 40 -
17141545 41 1 par
17151545 42 -
17161545 43 -
17171545 44 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 17191545 Leverantör ABEBA™ Leverantörsnummer 7131133/46
Beräknad leverans: 09-12-2026
Vita X-light yrkesskor med silverjonfoder för att minska lukt, utbytbar aktiv komfortsula, halkskyddad yttersula i PU.
  • Lätta, bekväma yrkesskor
  • Följ EN ISO 20347: 2012, O2 SRC
  • ESD-avledande enligt EN 61340 klass klimat 1
  • Halksäker Mono PU yttersula SRC
  • Vitt slätt läder
  • Silverjoner foder
  • Utbytbar aktiv komfortsula
Specifikationer
Färg Vitt
Material Läder
Storlek 46
Certifieringar/efterlevnad (Europa) Följ EN 20347: 2012 O2 SRC, ESD-avledande enligt EN 61340
Kön Unisex
Ankel stil Lågskuren
Vattentät Vattentålig
Produkttyp O2 SRC ESD