Läs mer
ABEBA™ X-Light White Yrkesskor O2 ESD
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- Lätta, bekväma yrkesskor
- Följ EN ISO 20347: 2012, O2 SRC
- ESD-avledande enligt EN 61340 klass klimat 1
- Halksäker Mono PU yttersula SRC
- Vit mikrofiber
- Silverjoner foder
- Utbytbar aktiv komfortsula
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Material | Mikrofiber |
| Storlek | 35 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | Följ EN 20347: 2012 O2 SRC, ESD-avledande enligt EN 61340 |
| Kön | Unisex |
| Ankel stil | Lågskuren |
| Vattentät | Vattentålig |
| Produkttyp | O2 SRC ESD |