Läs mer
ABEBA™ X-Light White Safety Slip-On Shoes S2
Produktkod. 16358261
Change view
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
16358261 35 -
16368261 36 -
16378261 37 -
16388261 38 -
16398261 39 1 par
16308271 40 -
16318271 41 1 par
16328271 42 -
16338271 43 -
16348271 44 1 par
16358271 45 -
16368271 46 1 par
16378271 47 -
16388271 48 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 16358261 Leverantör ABEBA™ Leverantörsnummer 7131028/35
Fyll på ditt laboratorium
Använd kampanjkoden 28007
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ABEBA™ X-Light White Safety Slip-On Shoes S2 med silverjonfoder för att minska lukt och en utbytbar Active Comfort innersula.
  • Lättvikt, komfort, hygien
  • Följ EN ISO 20345: 2012, S2 SRC
  • ESD-avledande enligt EN 61340 Klimatklass 1
  • Halksäker Mon PU yttersula SRC
  • Bra dämpning
  • Vit tvättbar mikrofiber
  • Silverjoner foder
  • Utbytbar Active Comfort innersula
  • Sanerad behandling
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD
Färg Vitt
Liner material Andningsbart foder med silverjoner
Material Mikrofiber
Storlek 35
Enda funktioner Halk- och nötningsbeständig, stötdämpande, ESD-avledande
Sulmaterial Polyuretan
Stil Slip-on skor
Tåmaterial Stål
Förpackningsmängd 1 par
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340
Motståndskraftig mot Vatten