Läs mer
ABEBA™ X-Light White Safety Slip-On Shoes S2
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
Description
- Lättvikt, komfort, hygien
- Följ EN ISO 20345: 2012, S2 SRC
- ESD-avledande enligt EN 61340 Klimatklass 1
- Halksäker Mon PU yttersula SRC
- Bra dämpning
- Vit tvättbar mikrofiber
- Silverjoner foder
- Utbytbar Active Comfort innersula
- Sanerad behandling
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD |
| Färg | Vitt |
| Liner material | Andningsbart foder med silverjoner |
| Material | Mikrofiber |
| Storlek | 45 |
| Enda funktioner | Halk- och nötningsbeständig, stötdämpande, ESD-avledande |
| Sulmaterial | Polyuretan |
| Stil | Slip-on skor |
| Tåmaterial | Stål |
| Förpackningsmängd | 1 par |
| Show More |