Läs mer
Draeger Safety X-Pect glasögon
Produktkod. 15188414
Change view
Kvantitet:
Varje
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15188414 Varje Varje
1 options
Produktkod. 15188414 Leverantör Draeger Safety Leverantörsnummer R58249
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 06-11-2026
Draeger Safety X-Pect skyddsglasögon ger maximalt skydd för ögonen mot UV och exponering för starka kemikalier, som sitter bekvämt på bäraren.
  • Designad för maximal komfort
  • Klass 1: rymmer långtidsanvändning
  • Hållbar, med lång hållbarhet
  • Tillverkad med kvalitetsmaterial
  • Mjuk näsrygg för att klara extremt väder
  • Snygg design för bredare synfält
  • Passar laboratorier, medicinsk fältanvändning, underhåll och allmän industriell användning
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-certifierad enligt EN166:2001
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Linsfärg Klart
Kvantitet Varje
UV-skydd UV400