Läs mer
Melford X-Phos BCIP
Produktkod. 30018115
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018115 1 g
30018114 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018115 Leverantör Melford Leverantörsnummer B740001.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Kolorimetriskt substrat för alkaliskt fosfatasaktivitet vid blotting av immunhistokemiska och cytokemitekniker.
Kolorimetriskt substrat för alkaliskt fosfatasaktivitet vid blotting av immunhistokemiska och cytokemitekniker. Bildar en lila olöslig fällning när den används tillsammans med NBT.
Specifikationer
Kvantitet 1 g