Läs mer
Draeger X-plore™ 1700 Andningsskydd FFP3 för engångsbruk med ventil
Produktkod. 10079749
Change view
Filtertyp:
FFP3
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Filtertyp Förpackningsstorlek
10079749 FFP3 Paket med 10
1 options
PPE-ansiktsmask, andningsskydd, FFP3-mask, andningsskydd med ventiler
Produktkod. 10079749 Leverantör Draeger Leverantörsnummer 3951088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    937.20 SEK
    715.19 SEK / Paket med 10
    Save 222.01 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
PPE-ansiktsmask, andningsskydd, FFP3-mask, andningsskydd med ventiler
De X-plore™ 1700 gör andningen lätt och bekväm. De CoolSAFE filtermaterial kombinerar lågt andningsmotstånd och hög filterprestanda i en mask. CoolMAX-ventilen släpper effektivt ut fuktig och varm utandningsluft till utsidan.
  • CoolSAFE™ filtermaterial kombinerar lågt andningsmotstånd och hög filterprestanda
  • Flexibel näsklämma säkerställer god passform i kritiska områden
  • Mjukt inre lager är allergivänligt, stöter bort fukt under längre perioder
  • VarioFLEX™ huvudsele med genomgående ögla gör det lätt att ta av och på, mjuk, rivsäker elastik är lätt att justera och förhindrar att håret trasslar in sig
  • Frivillig CoolMAX™ utandningsventil ger lågt andningsmotstånd, förhindrar värmeuppbyggnad och hjälper dig att hålla dig sval
  • Vikbar form sparar utrymme och gör dem lättare att transportera
Specifikationer
Beskrivning FFP3 andningsskydd med ventiler som tillval CooplMAX™ utandningsventil
Filtertyp FFP3
Material Hypoallergent innermaterial
Med utandningsventil Ja
Filtreringslagermaterial Högpresterande CoolSAFE filtermaterial, ytterligare krav på dolomitdammstestning uppnådda
Material Huvudband VarioFLEX Kontinuerlig slinga justerbar elastisk huvudsele
Nosstycke typ Flexibel näsklämma