Läs mer
Draeger Safety X-Plore™ 4740 TPE kropp
Produktkod. 15704512
Change view
Storlek: M/L
Produktkod.
15704512 Storlek: M/L
1 options
Produktkod. 15704512 Leverantör Draeger Safety Leverantörsnummer R55876
Draeger Safety X-Plore™ 4740 TPE Body är en halvmask som är robust men som också erbjuder utmärkt komfort och en tät passform mot ansiktet.
  • Designad för att skydda dig mot farliga gaser, ångor och partiklar
  • Utandningsventilen är placerad så att fukt kommer ut från masken och en torr atmosfär bibehålls
  • Hård maskkropp är gjord av slitstark PP-plast
  • Ta bort masken utan att behöva ta av dig skyddsmössan med det nedfällbara remsystemet
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-certifierad (EN 140), AS/NZS
Storlek Medium/Large