Läs mer
Draeger Safety™ X-Plore 6300 helmask
Produktkod. 10679274
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10679274 1 st Varje
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10679274 Leverantör Draeger Safety™ Leverantörsnummer R55800
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
X-Plore 6300 Full Face Mask är för den prismedvetna användaren som kräver kvalitet och bärkomfort. Den dubbla skiktade ansiktstätningen för trippel tätning säkerställer en bekväm och tät passform. Visiret är tillverkat av mycket reptåligt plexiglas (PMMA). Utan nackband.
  • Säker och bekväm passform
  • Maskkropp gjord av slitstark och hudvänlig EPDM
  • Dubbellagers ansiktstätning och tredubbla tätningskanter för en säker och bekväm tätning för alla ansiktstyper
  • 180° panoramautsikt
  • Repsäkert och distorsionsfritt PMMA plexiglasvisir
  • Effektivt ventilationssystem - separat innermask förhindrar att linsen immar
  • 5-punktssele - tas på enkelt och snabbt
  • Enkelt underhåll och logistik
  • Universal passform
  • Streckkod på insidan förenklar registrering och underhåll av maskinventeringen
  • Mångsidig användning
  • Utrustad med Rd40-anslutning i enlighet med EN 148-1 och kan kombineras med Rd40-filtersortiment
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, EN 136
Certifieringar (EN) EN 136 Klass 2 (CE-märkning), NIOSH, AS/NZS
Anslutningstyp Standardgänga
Färg Svart
Produkttyp Helmask
Med utandningsventil Ja
Ansiktsstycke typ Personlig
Selestil Justerbar 5-punkts
Linstyp Anti-dimma, Anti-repa
Material (lins) Polykarbonat
Modell X-plore™ 6300
Halsband Nej
Kvantitet 1 st