Läs mer
Draeger™ X-plore™ 6530 PC helmask
Produktkod. 10310063
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10310063 1 st Varje
1 options
Produktkod. 10310063 Leverantör Draeger™ Leverantörsnummer R55795
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2790.00 SEK
    2344.84 SEK / Paket med 1
    Save 445.16 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Uppfyller de högsta kraven på kvalitet och säker passform X-plore™ 6530 maskkroppen är gjord av EPDM vilket gör den mycket motståndskraftig och hudvänlig och erbjuder hög bärkomfort.
  • Säker och bekväm passform
  • Stor 180° synfält
  • Distorsionsfri lins
  • Effektivt ventilationssystem säkerställer en imfri lins
  • 5-punktssele
  • röstmembran i rostfritt stål ger tydlig röstkommunikation
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, EN 148-1
Certifieringar (EN) EN 136 Klass 3 (CE-märkning), NIOSH (PC), AS/NZS
Anslutningstyp Standardgänga Rd 40 x 1/7 tum.
Produkttyp Helmask
Ansiktsstycke typ Personlig
Selestil Justerbar 5-punkts
Material (lins) Polykarbonat
Kvantitet 1 st