Läs mer
X-Ray Film Box Holder Bag
Produktkod. 15595584
Change view
Mått (LxB):
30 x 36 cm (12 x 14,125 tum)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (LxB) Förpackningsstorlek
15595584 30 x 36 cm (12 x 14,125 tum) Varje
1 options
Produktkod. 15595584 Leverantör Bel Art Leverantörsnummer F133520001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Keeps X-ray film safe in a dark protective environment, eliminating risk of exposure
  • Black outer surface of bag is made of tightly woven nylon; inner lining is black opaque vinyl
  • Generous closing flap overlaps, securing bag on all edges
  • Includes hook and loop sealing strip
Specifikationer
Produkttyp X-Ray Film Box Holder Bag
Längd (engelska) 12 in.
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (engelska) 36cm
Material Nylon, Vinyl
Färg Black
För användning med (utrustning) X-ray Film
Mått (LxB) 30 x 36 cm (12 x 14,125 tum)
Disponibel Reusable