Läs mer
Corning™ X-SERIES™ Counterweight
Produktkod. p-7192925 Handla allt Corning Produkter
Produkttyp:
Vikt: Hög
Vikt: Låg
Vikt: Medel
Kapacitet (metrisk):
161 till 240 ml
40 till 90 ml
91 till 160 ml
Produktkod. 17294456
Brand: Corning™ 6920
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Corning™ X-SERIES™ Counterweight set is designed for balancing contents of centrifuge prior to centrifugation.
The Corning™ X-SERIES™ Systems are manufactured for Corning™ by ThermoGenesis Corp.
X-SERIES™, X-WASH™, X-LAB™, X-BACS™, and X-MINI™ are either registered trademarks or trademarks of ThermoGenesis Corp. in the United States and/or other countries.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 161 till 240 ml
För användning med (utrustning) X-WASH and X-LAB Systems
Kvantitet 1/Pk., 1/Cs.
Produkttyp Vikt: Hög