Läs mer
uvex X-Tended Support Svart/Röd PU 85162 Låg Sko - Bredd 11
Produktkod. 17254681 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Förpackningsstorlek:
1 par
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
17254681 35 -
17264681 36 -
17274681 37 -
17284681 38 -
17294681 39 -
17204691 40 -
17214691 41 -
17224691 42 -
17234691 43 -
17244691 44 -
17254691 45 -
17264691 46 -
17274691 47 1 par
17284691 48 1 par
17294691 49 -
17204701 50 -
17214701 51 1 par
17224701 52 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 17254681 Leverantör uvex Leverantörsnummer 8516235
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1635.00 SEK
    1542.04 SEK / 1 par
    Save 92.96 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uvex 1 skyddsskor skyddar och stödjer människokroppens naturliga rörelse genom att minska tryck och belastning; skyddsklasserna S1 P och S3
Uvex 1 X-Tended stödsko 8516.2 S3 SRC
  • Sportig, multifunktionell skyddssko
  • Speciellt lätt och flexibel
  • 100% metallfri Uvex Xenova™ tåhätta
  • Kompakt design, anatomisk form, bra sidostabilitet, ingen värmeledningsförmåga och antimagnetiska egenskaper
  • Penetrationssäker, icke-metallisk mellansula i enlighet med senaste säkerhetsstandarder, begränsar inte flexibiliteten
  • Tillverkad med nyutvecklad lastteknik för utökad bärkomfort
  • Uvex Climazone teknologin säkerställer optimal bärkomfort
  • Andningsbart, vattenavvisande, högteknologiskt ovanmaterial i mikrovelour
  • Distansnätfoder ger optimal andningsförmåga
  • Tillverkad av syntetiska material, lämplig för personer som är allergiska mot krom
  • Levereras med elastiska snören för snabb, individuell justering
  • Praktiskt taget sömlös design för att eliminera tryckpunkter
  • Uttagbar komfortsula, antistatisk med fuktkontrollsystem och stötdämpning i häl och framtill på foten
  • Mjuk vadderad krage och plös
  • Medialt och lateralt hälstöd för foten genom speciellt utformad sidoram för att skydda mot fotledsskador, för vägledning och stötskydd
  • Enastående dubbel densitet polyuretan-sula med bästa stötdämpningsegenskaper och utmärkt halkskydd
    • Fri från lackvätningshämmare som silikoner, ftalater etc.
  • Uppfyller ESD-krav, motstånd mot jord Kleiner 35 megohm
  • Certifierad med Uvex medicin för individuella, ortopediska inläggssulor och individuella justeringar av sulan såsom total ökning, in- och utvändig ökning och andra lösningar
  • Artikel nr 8516.2
  • Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Storlekar: 35 till 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart, Rött
Inkluderar WRU
Material Mikrovelour
Storlek 35
Sulmaterial Dubbeldensitetspolyuretan (PU/PU)
Tåmaterial Sammansatt
Disponibel Återanvändbar
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 20345:2011
Kön Unisex
Färdig Standardbredd
Modell Uvex 1
Latexfri Ja
Vattentät Nej
EN ISO 20345 S3
Halkmotståndsbetyg SRC
Produkttyp ESD skyddssko