Läs mer
uvex X-Tended Support Svart/Gul 85142 Låg Sko - Bredd 11
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
Uvex 1 X-Tended stödsko 8514.2 S1 P SRC
- Sportig, multifunktionell skyddssko
- Speciellt lätt och flexibel
- 100% metallfri Uvex Xenova™ tåhätta
- Kompakt design, anatomisk form, bra sidostabilitet, ingen värmeledningsförmåga och antimagnetiska egenskaper
- Penetrationssäker, icke-metallisk mellansula i enlighet med senaste säkerhetsstandarder, begränsar inte flexibiliteten
- Tillverkad med nyutvecklad lastteknik för utökad bärkomfort
- Uvex Climazone teknologin säkerställer optimal bärkomfort
- Andningsbart, perforerat högteknologiskt ovanmaterial i mikrovelour
- Distansnätfoder ger optimal andningsförmåga
- Tillverkad av syntetiska material, lämplig för personer som är allergiska mot krom
- Levereras med elastiska snören för snabb, individuell justering
- Praktiskt taget sömlös design för att eliminera tryckpunkter
- Uttagbar komfortsula, antistatisk med fuktkontrollsystem och stötdämpning i häl och framtill på foten
- Mjuk vadderad krage och plös
- Medialt och lateralt hälstöd för foten genom speciellt utformad sidoram för att skydda mot fotledsskador, för vägledning och stötskydd
- Enastående dubbel densitet polyuretan-sula med bästa stötdämpningsegenskaper och utmärkt halkskydd
- Fri från lackvätningshämmare som silikoner, ftalater etc.
- Uppfyller ESD-krav, motstånd mot jord Kleiner 35 megohm
- Certifierad med Uvex medicin för individuella, ortopediska inläggssulor och individuella justeringar av sulan såsom total ökning, in- och utvändig ökning och andra lösningar
- Artikel nr 8514.2
- Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- Storlekar: 35 till 52
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart, Gult |
| Material | Mikrovelour |
| Storlek | 39 |
| Sulmaterial | Dubbeldensitetspolyuretan (PU/PU) |
| Tåmaterial | Sammansatt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | SV ISO 20345:2011 |
| Kön | Unisex |
| Färdig | Standardbredd |
| Modell | Uvex 1 |
| Visa mer |