Läs mer
uvex X-Tended Support BOA™ Svart/Gul 65682 Låg Sko - Bredd 11
Product Code. 17292301 Shop All Uvex Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
missing translation for 'unitSize':
1 par
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Storlek missing translation for 'unitSize'
17292301 48 1 par
17262291 35 -
17272291 36 -
17282291 37 -
17292291 38 -
17202301 39 -
17212301 40 1 par
17222301 41 -
17232301 42 -
17242301 43 -
17252301 44 -
17262301 45 1 par
17272301 46 -
17282301 47 -
17202311 49 -
17212311 50 -
17222311 51 -
17232311 52 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 missing translation for 'options'
Product Code. 17292301 missing translation for 'mfr' uvex missing translation for 'supplierNo' 6568248
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1765.00 SEK
    1665.65 SEK / 1 par
    Save 99.35 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
Uvex 1 skyddsskor skyddar och stödjer människokroppens naturliga rörelse genom att minska tryck och belastning; skyddsklasserna S1 P och S3
Uvex 1 X-Tended Support Shoe 6568.2 med BOA™ Passa till System S1 P SRC
  • Sportig, multifunktionell skyddssko
  • Lätt och flexibel
  • Senaste generationen av 100% metallfri Uvex Xenova™ tåhätta
  • Kompakt design, anatomisk form, bra sidostabilitet, ingen värmeledningsförmåga och antimagnetiska egenskaper
  • Penetrationssäker, icke-metallisk mellansula i enlighet med de senaste säkerhetsstandarderna, begränsar inte flexibiliteten
  • Tillverkad med nyutvecklad teknik för utökad bärkomfort
  • Uvex Climazone teknologi för optimal bärarkomfort
  • Andningsbart, perforerat, högteknologiskt ovanmaterial i mikrovelour
  • Distansnätfoder ger optimal andningsförmåga
  • Tillverkad av syntetiska material, lämplig för personer som är allergiska mot krom
  • BOA™ Fit System Dial för anpassad komfort som är konsekvent hela dagen
  • Praktiskt taget sömlös design för att eliminera tryckpunkter
  • Uttagbar komfortsula, antistatisk, med fuktkontrollsystem och extra stötdämpning i häl och framtill på foten
  • Mjuk, vadderad krage och plös
  • Medialt och lateralt hälstöd för foten genom speciellt formad sidoram för att skydda mot fotledsskador, för vägledning och stötskydd
  • Enastående dubbel densitet polyuretan-sula med bästa stötdämpningsegenskaper och utmärkt halkskydd
    • Fri från lackvätningshämmare som silikoner, ftalater etc.
  • Uppfyller ESD-krav: motstånd mot jord Kleiner 35 megohm
  • Certifierad med Uvex medicin för individuella, ortopediska inläggssulor och individuella justeringar av sulan såsom total ökning, in- och utvändig ökning och andra lösningar
  • Artikel nr 6568.2
  • Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
  • Storlekar: 35 till 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Svart, Gult
Material Mikrovelour
Storlek 48
Sulmaterial Dubbeldensitetspolyuretan (PU/PU)
Tåmaterial Sammansatt
Disponibel Återanvändbar
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 20345:2011
Kön Unisex
Färdig Standardbredd
Modell Uvex 1
Latexfri Ja
Vattentät Nej
EN ISO 20345 S1
Halkmotståndsbetyg SRC
Produkttyp ESD skyddssko