Läs mer
Heathrow Scientific x-tourn™ Tourniquets
Produktkod. 16390696 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Färg:
Klart
Orange
Kvantitet:
100/Pk.
25/Rull
250/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kvantitet Förpackningsstorlek
16390696 Klart 100/Pk. -
16310706 Orange 250/Pk. Paket med 250
16320706 Orange 25/Rull -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16390696 Leverantör Heathrow Scientific Leverantörsnummer HS120108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    394.00 SEK
    307.61 SEK / Paket med 100
    Save 86.39 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 23-12-2026
x-tourn™ Tourniquets är av hög kvalitet och eliminerar rep eller curling när de används. Latexfri, inga gummiproteiner, hartser eller fettsyror som kan ge överkänslighetsreaktioner.
  • Mindre nötande än andra märken, jämn tjocklek förhindrar rivning och brott
  • Tillverkad av smidig och slät polyisopren
  • Latexfri
  • Disponibel
Specifikationer
Färg Klart
Latexfri Ja
Material Polyisopren
Kvantitet 100/Pk.
Produkttyp Tourniquet
Disponibel Engångsbruk
Längd (metrisk) 45.7 cm
Längd (engelska) 18 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 2.54 cm