Description
- Processprotokoll kan anpassas för att säkerställa konsekvent hög cellåterställning
- Mycket känsliga infraröda sensorer upptäcker gränssnittet mellan celler och media och riktar de tvättade cellerna in i en dedikerad skördekammare.
- Skördekammaren kan förfyllas med ett valfritt medium
för återsuspension av skördade celler - Möjliggör överföring av processdata från X-WASH Styrmodul till databasen för att stödja GMP bearbetning, övervakning och rapportering av information.
- Konsekvent hög återhämtning (> 90 %) och lönsamhet (> 80 %) av cellerna
- Sterilt, funktionellt slutet system för engångsbruk
- Processvolym: 40 till 240 ml
- Genomsnittlig processtid: 10 till 15 minuter/tvättcykel
- Programmerbara skördevolymer (3 till 40 ml)
- Centrifugeringsbaserat celltvättsystem
- Anpassade protokoll
- Spårbarhet: Elektronisk överföring av processdata
- Streckkodskompatibel
- Medicinsk utrustning i USA klass I
Specifications
Specifications
| För användning med (utrustning) | X-WASH System |
| För användning med (applikation) | Cellsuspensioner |
| Kvantitet | 1/Förpackning, 1/Cs. |
| Produkttyp | Kontrollmodul |
| Detektionsmetod | Accelerometer och optiska sensorer |