Läs mer
Corning™ X‐WASH™ System
Produktkod. 17274466 Handla allt Corning Produkter
Produkttyp:
Dockningsstation
Engångspatroner
Kontrollmodul
Kvantitet:
1/Pk., 1/Cs.
1/Pk., 12/Cs.
1/Pk., 2/Cs.
1/Pk., 36/Cs.
Produktkod. 17274466
Brand: Corning™ 6929
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Corning™ X‐WASH™ Systemet är utformat för att tvätta, återsuspendera och volymreducera cellsuspensioner i ett sterilt, slutet system, vilket säkerställer en konsekvent hög cellåtervinning och livsduglighet med korta bearbetningstider.
  • Processprotokoll kan anpassas för att säkerställa konsekvent hög cellåterställning
  • Mycket känsliga infraröda sensorer upptäcker gränssnittet mellan celler och media och riktar de tvättade cellerna in i en dedikerad skördekammare.
  • Skördekammaren kan förfyllas med ett valfritt medium
    för återsuspension av skördade celler
  • Möjliggör överföring av processdata från X-WASH Styrmodul till databasen för att stödja GMP bearbetning, övervakning och rapportering av information.
  • Konsekvent hög återhämtning (> 90 %) och lönsamhet (> 80 %) av cellerna
  • Sterilt, funktionellt slutet system för engångsbruk
  • Processvolym: 40 till 240 ml
  • Genomsnittlig processtid: 10 till 15 minuter/tvättcykel
  • Programmerbara skördevolymer (3 till 40 ml)
  • Centrifugeringsbaserat celltvättsystem
  • Anpassade protokoll
  • Spårbarhet: Elektronisk överföring av processdata
  • Streckkodskompatibel
  • Medicinsk utrustning i USA klass I
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) X-WASH System
Kvantitet 1/Pk., 1/Cs.
Produkttyp Dockningsstation