Läs mer
Corning™ X‐WASH™ System
Produktkod. 17294466 Handla allt Corning Produkter
Change view
Produkttyp:
Dockningsstation
Engångspatroner
Kontrollmodul
Kvantitet:
1/Förpackning, 1/Cs.
1/Förpackning, 12/Cs.
1/Förpackning, 2/Cs.
1/Förpackning, 36/Cs.
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Kvantitet
17294466 Engångspatroner 1/Förpackning, 2/Cs.
17264466 Kontrollmodul 1/Förpackning, 1/Cs.
17274466 Dockningsstation 1/Förpackning, 1/Cs.
17204476 Engångspatroner 1/Förpackning, 12/Cs.
17214476 Engångspatroner 1/Förpackning, 36/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17294466 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 6931
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Corning™ X‐WASH™ Systemet är utformat för att tvätta, återsuspendera och volymreducera cellsuspensioner i ett sterilt, slutet system, vilket säkerställer en konsekvent hög cellåtervinning och livsduglighet med korta bearbetningstider.
  • Processprotokoll kan anpassas för att säkerställa konsekvent hög cellåterställning
  • Mycket känsliga infraröda sensorer upptäcker gränssnittet mellan celler och media och riktar de tvättade cellerna in i en dedikerad skördekammare.
  • Skördekammaren kan förfyllas med ett valfritt medium
    för återsuspension av skördade celler
  • Möjliggör överföring av processdata från X-WASH Styrmodul till databasen för att stödja GMP bearbetning, övervakning och rapportering av information.
  • Konsekvent hög återhämtning (> 90 %) och lönsamhet (> 80 %) av cellerna
  • Sterilt, funktionellt slutet system för engångsbruk
  • Processvolym: 40 till 240 ml
  • Genomsnittlig processtid: 10 till 15 minuter/tvättcykel
  • Programmerbara skördevolymer (3 till 40 ml)
  • Centrifugeringsbaserat celltvättsystem
  • Anpassade protokoll
  • Spårbarhet: Elektronisk överföring av processdata
  • Streckkodskompatibel
  • Medicinsk utrustning i USA klass I
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 40 till 240 ml
För användning med (utrustning) X-WASH System
Kvantitet 1/Förpackning, 2/Cs.
Mått 5 x 3,9 tum. (H x D)
Innehåll och lagring 7 °C till 50 °C
Produkttyp Engångspatroner