Läs mer
IKA™ X10 DIS-50-SM. 10 rör med spridningselement
Produktkod. 16258511 Handla allt IKA Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Produktkod. 16258511
Brand: IKA™ 0020016316
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångsrör DIS-50-S är utformat för att lösa upp prover i olika lösningsmedel och är försett med ett dissolverblad.
  • Rör för ULTRA-TURRAX™ Tube Drive P-kontroll
  • Volym: 50 ml
  • Arbetsområde: 10 till 40 ml
  • Funktionell enhet: Dissolver, rostfritt stål
  • Membranlock: Ja
  • Steril: Nej
  • IVD-etikett: Nej
  • Användning: Krossning, blandning, lös upp
  • Applikationsexempel: Upplösning av tabletter eller kapslar i lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Beskrivning Utrustad med dissolverplatta
För användning med (utrustning) Ultra TURRAX™ Tube Drive P-kontroll
Förpackningsmängd 10/Pk.