Beskrivning
- Rör för ULTRA-TURRAX™ Tube Drive P-kontroll
- Volym: 50 ml
- Arbetsområde: 10 till 40 ml
- Funktionell enhet: Dissolver, titan
- Membranlock: Ja
- Steril: Nej
- IVD-etikett: Nej
- ICH-Q3D från: Ja
- Användning: Krossning, blandning, lös upp
- Applikationsexempel: Upplösning av tabletter eller kapslar i lösningsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Beskrivning | Utrustad med dissolverplatta gjord av titan |
| För användning med (utrustning) | Ultra TURRAX™ Tube Drive P-kontroll |
| Förpackningsmängd | 10/Pk. |