missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ Human EGF ELISA Utvecklingssats (ABTS ), PeproTech®
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
10 x 96 tester
Beschreibung
EGF (epidermal tillväxtfaktor) utövar sin verkan genom att binda till EGF-receptorn, ett 170 kDa proteinkinas. Aktivering av EGFR initierar olika cellulära vägar som svar på toxiska miljöstimuli, eller på EGF-bindning till receptorn, EGFR bildar homo- eller heterodimerer med andra familjemedlemmar. Varje dimert receptorkomplex initierar en distinkt signalväg genom att rekrytera olika Src homology 2 (SH2) innehållande effektorproteiner. EGF är vidsträckt uttryckt i njure, storhjärna, prostata och spottkörtlar. EGF fungerar som en potent mitogen faktor och den fosforylerade receptorn rekryterar adapterproteiner som GRB2 som aktiverar komplexa nedströms signalkaskader. EGF aktiverar minst 4 större nedströms signaleringskaskader inklusive modulerna RAS-RAF-MEK-ERK, PI3 kinas-AKT, PLCgamma-PKC och STAT. Forskningsstudier tyder på att proteinet också kan spela en viktig roll för att aktivera NF-kappa-B-signalkaskaden. Defekter i EGGF-genen är orsaken till hypomagnesemi typ 4 och dysreglering har associerats med tillväxt och progression av vissa cancerformer.
Spezifikation
Spezifikation
| Tillträdesnummer | P01133 |
| Analysintervall | Partispecifikt |
| Analyskänslighet | Partispecifikt |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 1950 |
| Gensymbol | EGF |
| Kit Innehåll | Fånga antikropp, Detektionsantikropp, Proteinstandard, HRP-konjugat |
| Etikett eller färgämne | HRP |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur