missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ Human MDK ELISA Utvecklingssats (ABTS ), PeproTech®
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 x 96 tester
Beskrivning
Midkine är en retinsyrakänslig, heparinbindande tillväxtfaktor som uttrycks i olika celltyper under embryogenes. Det främjar angiogenes, celltillväxt och cellmigration. Midkine uttrycks också i flera karcinom, vilket tyder på att det kan spela en roll vid tumörbildning, kanske genom dess effekter på angiogenes.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P21741 |
| Analysintervall | Partispecifikt |
| Analyskänslighet | Partispecifikt |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 4192 |
| Gensymbol | Mdk |
| Kit Innehåll | Fånga antikropp, Detektionsantikropp, Proteinstandard, HRP-konjugat |
| Etikett eller färgämne | HRP |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering