Läs mer
ratiolab™ Plastbelagda Cryo-lådor i kartong
Färg:
Blått
Grön
Gult
Rött
Vitt
Mått (L x B x H):
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
136 x 136 x 130 mm
148 x 148 x 130 mm
Höjd (metrisk):
32 mm
75 mm
100 mm
115 mm
120 mm
130 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Beskrivning
- För provförvaring, även vid mycket låga temperaturer
- Med vattentät plastbeläggning
- Kan kombineras med olika gallerinsatser för rör från 6 till 28 mm i diameter
- Kan användas för större kärl när galler tas bort
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| Material | Kartong |
| Form | Fyrkantig |
| Typ | Cryo Box |
| Min. Temperatur (metrisk) | -80 °C |
| Mått (L x B x H) | 136 x 136 x 32 mm |
| Höjd (metrisk) | 32 mm |