Läs mer
Thermo Scientific™ 0,85 % saltlösning
Beskrivning
Utför provspädning i kvalitativa procedurer i mikrobiella applikationer med isoton Thermo Scientific™ Oxoid™ 0,85 % saltlösning. Natriumklorid vid 0,9 % koncentration upprätthåller den osmotiska balansen i mediet och bibehåller därigenom cellmorfologi och integritet. Lösningen stör inte någon biokemisk reaktion och/eller antibiotikakänslighetstest. Det rekommenderas av Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) för beredning av bakteriesuspensioner som används för känslighetstestning. 1,2
- 0.85% SALINE SOLUTION 10 x 500 mL
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2 to 25°C |
| Form | Liquid |
| Formatera | 500mL sirop bottle |
| Tillverkningsursprung | United Kingdom |
| Produkttyp | Diluent |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Målorganismklass | Bacteria |
| Testtyp | Microbiological Tests |
| Fyll vikt | 500-504g |
| Förpackningstyp | Ten sirop bottles with screw cap closures in a box |
| Visa mer |