Läs mer
Labcon™ SuperClear™ Provtagnings- och transportrör, UVSafe™
Produktkod. 30057804 Handla allt Labcon Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
Förslutning ingår:
Ja, i separat påse
Nej
Produktkod. 30057804
Brand: Labcon™ 38138710089
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De SuperClear™ Provtagnings- och transportrör är läckagesäkra, fristående rör. Möt IATA och USA DOT 95 kPa prestandaspecifikationer som krävs enligt lag vid transport av prover med mark eller flyg. Lämplig för användning i medicinska, diagnostiska och forskningslabb.
  • Provtagnings- och transportrör
  • Labcon; SuperClear™
  • Keps med integrerad gjuten elastomer tätning (för artiklar som levereras med lock)
  • Inkluderar formgjutna grader och skrivyta
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • IATA 95kPa certifierad för att överensstämma med USDOT HMR, 49 CFR, Parts 171-180 och IATA DGR UN3373 PI650 standarder för poströr och förpackningsinstruktioner för diagnostiska och smittsamma prover
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Centrifugera till 12 000 x G
  • Kan frysas till -80 °C
  • Autoklaverbar (med påsatta lock)
  • Gjord i USA .
Specifikationer
Färg Bärnsten
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; IATA 95kPa certifierad för att överensstämma med USDOT HMR, 49 CFR, Parts 171-180 och IATA DGR UN3373 PI650 standarder för poströr och förpackningsinstruktioner för diagnostiska och smittsamma prover
Produkttyp Transportrör (självstående)
Stängningsfärg Kricka
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Bottenform Konisk
Material Polypropen (medicinsk kvalitet)
Trådstil Utvändig
För användning med (utrustning) -80 °C frysar, kylar, centrifuger
Examen Varje ml
nr per ärende 1000
Paketkonfiguration 2 påsar med 500 rör och 2 påsar med 500 kapslar vardera
Antal per förpackning 500
Form V-botten
RNase fri Ja
Sterilitet Icke-steril
Disponibel Engångsbruk
Max. Tvinga 12,000 x g
Graderad Ja
Förslutning ingår Ja, i separat påse
Stängningsmaterial Polyeten
Dnase Free Ja
Höjd (metrisk) 60.2 mm
Förslutningstyp Skruvlock med integrerad gjuten elastomer tätning