Beskrivning
- Komponenter: Rör, glaskulor, lock
- Torrmalning av torra och spröda prover (t.ex. kaolin, gips, färgade pigment, tabletter), cellmaceration, bearbetning av material blandat med vätskor
- Kan användas för provtagning under drift, provberedning under sterila förhållanden och bakteriefri konservering av prover (vävnad, blod, etc.)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2 till 15 ml |
| För användning med (utrustning) | ULTRA-TURRAX™ |
| Förpackningsmängd | 20/Pk. |