Läs mer
Thermo Scientific™ X2TR kylda allmänna centrifugpaket
Product Code. 32121262 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Modell:
Allmän användning
IVD-MD
Produkttyp:
Blodbearbetningspaket
Cellodlingspaket
Max. Hastighet:
4,700 rpm
5,000 rpm
Spänning:
220/230 V
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Modell Produkttyp Max. Hastighet Spänning
32121262 IVD-MD Blodbearbetningspaket 5,000 rpm 220/230 V
32121261 IVD-MD Cellodlingspaket 5,000 rpm 220/230 V
32121253 IVD-MD Blodbearbetningspaket 4,700 rpm 220/230 V
32121256 Allmän användning Cellodlingspaket 5,000 rpm 220/230 V
32121258 Allmän användning Cellodlingspaket 4,700 rpm 220/230 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 32121262 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 75015876
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192304.53 SEK
    167867.19 SEK / Paket med 1
    Save 24437.34 SEK
    12% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Höj din forskning med X-seriens Thermo Scientific kylbänkcentrifug med GreenCool teknik. X2TR-centrifugen är en högpresterande allmän centrifug med förbättrad hållbarhet som levererar utmärkt effekt och mångsidighet genom sitt avancerade pekskärmsgränssnitt, sömlösa anslutning och omfattande efterlevnadsmöjligheter.
Thermo Scientific X2TR kylda allmänna centrifuger erbjuder hög prestanda och mångsidighet med ett lättanvänt, fullfärgat pekskärmsgränssnitt. Centrifugerna gör programmeringen enkel för snabba resultat och ger enkel åtkomst för att spåra körningar, rotorlivslängd och centrifugens hälsa. Med upp till 1,6 L kapacitet möjliggör de snurrande 84 blodrör, 16 x 50 ml koniska rör och 36 x 15 ml koniska rör. Maximal mångsidighet uppnås med 17 tillgängliga rotorer att välja mellan och Thermo Scientific Auto-Lock Rotor Exchange för att snabbt byta mellan applikationer. Finns att köpa individuellt eller i praktiska applikationsbaserade paket. Cellodlingspaketen inkluderar centrifug, rotor, Thermo Scientific ClickSeal biocontainmentlock och ett set med fyra 15 ml och 50 ml koniska röradaptrar. Blodbearbetningspaketen inkluderar centrifugen, rotorn, ClickSeal biocontainmentlocken och ett set med fyra 5/7 ml och 9/10 ml blodrörsadaptrar.
Prestandafunktioner
  • Stabil kylning vid lägre temperaturer än tidigare modeller, vilket hjälper till att säkerställa integriteten hos temperaturkänsliga prover med en kallare -20 °C inställd punkt
  • Thermo Scientific SMARTSpin Imbalance Detection hjälper till att maximera acceleration, bromsning och restlastobalans för varje rotor och skopa för att optimera säkerheten och förbättra separationerna
  • Höga rotorhastigheter och flexibilitet med 17 rotoralternativ
Förbättrad hållbarhet
  • Thermo Scientific GreenCool Teknologin har ett nästa generations naturligt kylsystem (R290), vilket minskar miljöpåverkan med en global uppvärmningspotential (GWP) på 3, utan att bidra till nedbrytning av ozonskiktet och uppfyller EU:s och EPA:s F-gasregler
  • Fiberlite rotorer väger upp till 60 % mindre än metallekvivalenta rotorer och accelererar/bromsar därför snabbare, vilket leder till minskad energiförbrukning per körning
  • Vindrutebaserad rotor alternativ BioShield 720 gör det möjligt för användare att snurra rör, flaskor och plattor i högre hastigheter med mindre energi än icke-vindrutade konstruktioner
  • Tillverkad i en certifierad nollavfallsanläggning med 100 % förnybar el i Tyskland
Enkel att använda
  • Intuitiva kontroller förenklar driften och ger detaljerad information om ett brett utbud av driftparametrar och processtatus för optimal prestanda
  • Modern industridesign stödjer kontinuerlig förbättring av rotorbelastningens ergonomi och användarsäkerhet
  • Motoriserad lockspärr möjliggör en nedåtgående rörelse med ett finger för enklast stängning och låsning av centrifuglocket, även på höga bänkar
  • Kompakta mått hjälper till att optimera arbetsytan. Den ergonomiska höjden och den böjda designen bidrar till enkel provlastning och avlastning samt enkel rengöring
Auto-Lock Rotorutbyte
  • Säkert, ergonomiskt tryckknappsrotorbyte på så lite som tre sekunder utan verktyg som behövs
  • Full tillgång till kammaren för rengöring och hjälper till att minimera risken för kontaminering
  • Flexibilitet för att snabbt växla mellan applikationer och utveckla förändrade laboratorieoratoriebehov
ClickSeal Biocontainmentlock
  • Bioinneslutningsförseglingsalternativ för handskvänliga, enhandsöppna/stängningsmöjligheter är ergonomiskt utformade för både höger- och vänsterhänta operationer
  • Hörbara och visuella stängningssignaler ökar säkerheten
  • Biocontainment-certifiering av National Institute for Health Protection, Porton Down, Storbritannien eller TÜV NORD CERT GmbH, Tyskland för utvalda rotorer
Efterlevnadsklar
  • Allmänt laboratoriebruk, IVD-certifierade, FDA-listade alternativ tillgängliga
  • GreenCool Teknologin följer EU:s och USA:s EPA:s F-gasregler
Tidigare modeller: Sorvall X1R Pro, Multifuge X1R Pro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 och 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15
Kapacitet 4 x 400 ml bioflaskor, 76 x 5/7 ml blodrör, 56 x 9/10 ml blodrör, 36 x 15 ml koniska rör, 16 x 50 ml koniska rör med TX-400-rotor
Max. RCF 4,696 x g
Max. Hastighet 5,000 rpm
Kylt Ja
Inkluderar TX-400 med hinkar, ClickSeal biocontainmentlock, 5/7 ml och 10 ml blodrörsadaptrar
Material Fram, topp, sidor: dator-ABS plast målad med 2K PUR-baserad lack; metallhölje: kallvalsat stål med pulverfärg; centrifugskål: rostfritt stål; centrifugfötter: gummi
Modell IVD-MD
Bullernivå Se specifikationer för centrifugmodellen
Profil (acceleration/bromsning) 9 accel / 10 decel hastigheter
Programlagring Upp till 100 program, inklusive flerstegsprogrammering via pekskärm; Inklusive anpassningsbara Pulse-alternativ
Rotor ingår Ja
Körtid Max 99 timmar, 59 min, 59 sek; även med kontinuerlig och anpassningsbar puls
Standarder ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001, FDA-listad, Apparat Klass 1
Ventilerad Nej
Garanti 5 års begränsad (2 års standardgaranti, 3 extra år på motor och kylning)
Mått (HWD) 36,4 x 62,5 x 66 cm (14,2 x 24,6 x 26 tum) (Centrifugmått)
Nettovikt 94 kg (207 lb.) (Centrifugvikt)
Spänning 220/230 V
Frekvens 50/60 Hz
Produkttyp Blodbearbetningspaket
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +40 °C
Visningstyp Helskärmsgränssnitt Color Touch