Läs mer
Kartell SpA Mikropipettspetsar P2-P10
Produktkod. 10013041
Change view
Formatera:
Bulk, påsar
Påfyllning
Förpackningsstorlek:
Paket med 20000
Paket med 4800
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Formatera Förpackningsstorlek
10013041 Påfyllning Paket med 4800
10112761 Bulk, påsar Paket med 20000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10013041 Leverantör Kartell SpA Leverantörsnummer 0974700
Beräknad leverans: 18-11-2026
Mikropipettspetsar, 0,1 till 10 μl
Tillverkad av jungfruligt kadmiumfritt polypropen. Hög klarhet och utmärkta vattenavvisande egenskaper, utformade för att hålla provbevarelsen i spetsen till ett minimum. Den exakta centreringen av öppningen i slutet av spetsen garanterar pålitlig riktning för provet vid leverans.
Rekommenderas för användning med automatiska Kartell mikropipetter men ger utmärkta resultat även om de används med de flesta andra mikropipettmärken på marknaden. Kompatibilitet: , , Socorex , , Nichiryo™ HTL™, , Finnpipette™, ™ Eppendorf™ Gilson™ Thermo™
Specifikationer
Volym (metrisk) 0,1 till 10 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Genomskinligt
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Formatera Påfyllning
Tipsstil Låg retention
Produkttyp Tips
Färgkod Vitt
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Universal Fit Micro
Graderad Nej
Produktlinje Dispolab
Material Virgin kadmiumfritt polypropen
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet