Beskrivning
Thermo Scientific X4T ventilerade centrifuger erbjuder hög prestanda och mångsidighet med ett lättanvänt, fullfärgat pekskärmsgränssnitt. Centrifugerna gör programmering enkel för snabba resultat och ger enkel åtkomst till spår, rotorlivslängd och centrifughälsa. Med upp till 4 L kapacitet möjliggör de spinnande av 196 blodrör, 40 x 50 ml koniska rör och 96 x 15 ml koniska rör. Maximal mångsidighet uppnås med 18 tillgängliga rotorer att välja mellan och Thermo Scientific Auto-Lock rotorutbyte för att snabbt byta mellan applikationer. Finns att köpa individuellt eller i praktiska applikationsbaserade paket. Cellodlingspaketen inkluderar centrifug, rotor, Thermo Scientific ClickSeal biocontainmentlock och ett set med fyra 15 ml och 50 ml koniska röradaptrar. Blodbearbetningspaketen inkluderar centrifugen, rotorn, ClickSeal biocontainmentlock och ett set med fyra 5/7 ml och 9/10 ml blodrörsadaptrar.
Prestandafunktioner
- Intuitivt pekskärmsgränssnitt förenklar användningen med lättillgänglig menyfält och centrifugens hälsoikon för snabb övervakning
- Thermo Scientific Ackumulerad Centrifugaleffekt (ACE) integratorfunktion för ökad reproducerbarhet
- Thermo Scientific SMARTSpin Imbalance Detection hjälper till att optimera säkerheten och maximerar acceleration, bromsning och restbelastningsobalans för varje rotor- och skopalternativ
Förbättrad hållbarhet
- Schemaläggningsfunktioner främjar energibesparingar och möjliggör förprogrammerad uppstart av centrifugen så snart du anländer till laboratoriet
- Thermo Scientific Fiberlite Rotorer väger upp till 60 % mindre än metallekvivalenta rotorer och accelererar/bromsar därför snabbare, vilket leder till minskad energiförbrukning per körning
- Rotoralternativ med vindrutor, inklusive Thermo Scientific H-Flex HS4, BioShield 1000A och HIGHPlate 6000 rotorer, gör det möjligt för användare att snurra rör, flaskor och plattor i högre hastigheter med mindre energi än icke-vindskyddade konstruktioner
- Tillverkad i en certifierad nollavfallsanläggning med 100 % förnybar el i Osterode am Harz, Tyskland
Auto-Lock Rotorutbyte
- Säkert, ergonomiskt tryckknappsrotorbyte på så lite som tre sekunder utan verktyg som behövs
- Full tillgång till kammaren för rengöring och hjälper till att minimera risken för kontaminering
- Flexibilitet för att snabbt växla mellan applikationer och utveckla förändrade laboratorieoratoriebehov
ClickSeal Biocontainmentlock
- Bioinneslutningsförseglingsalternativ för handskvänliga, enhandsöppna/stängningsmöjligheter är ergonomiskt utformade för både höger- och vänsterhänta operationer
- Hörbara och visuella stängningssignaler ökar säkerheten
- Biocontainment-certifiering av National Institute for Health Protection, Porton Down, Storbritannien eller TÜV NORD CERT GmbH, Tyskland för utvalda rotorer
Rotorernas mångsidighet och Fiberlite kolfiberrotorer:
- Upp till 18 rotoralternativ, inklusive Fiberlite kolfiberrotoralternativ, för att maximera prestanda och flexibilitet
- Fiberlite Kolfiberrotorer stöds av 15 års garanti och ingen begränsning i användningscykler
- Kolfiber erbjuder möjligheten att forma varje hålighet för att passa engångskoniska rör, flaskor och andra förbrukningsvaror
- Thermo Scientific TX-1000 högkapacitetsrotor har utmärkt applikationsmångsidighet med en mängd provbehållare (flaskor, koniska flaskor, koniska tuber, runda bottenrör, blodrör, mikrorör, mikroplattor, blodpåsar och cellkulturpåsar). Utöka alternativen med hjälp av BIOLink-adaptern (75007304), som öppnar upp 17 ytterligare adapterkonfigurationer
Säkerhet och ergonomiska egenskaper
- Utrymmesbesparande design med kompakta mått för att optimera arbetsytan på en ergonomisk höjd
- Lockets säkerhetsfunktioner främjar ergonomisk provladdning och avlastning och möjliggör enkel rengöring
Anslutning och datahantering
- Händelselogg, rotorlogg och kartdata kan exporteras via lättillgängligt USB i CSV- eller PDF-format
- Program och exporterad data är nedladdningsbara och delbara mellan enheter
- Valfritt Thermo Scientific SECURE-Spin läge tillgängligt, möjliggör avancerade och säkra styrfunktioner i X-seriens centrifuger genom att stödja 21 CFR Part 11 datahanteringsefterlevnad och spårbarhet
- Spårbar dokumentation stödjer revisionsspår för inställningar och programändringar
- Kompatibel med Thermo Scientific Centri-Log Plus Data Management Software som möjliggör fjärrövervakning av obegränsat antal centrifuger och provspårning med en streckkodsläsare
Efterlevnad och renrumsberedd
- Klass ISO 6 renrumskompatibel för bänkmodeller
- Kompatibel med dekontaminering av förångad väteperoxid
- Allmänt laboratoriebruk, IVD-certifierade, FDA-listade alternativ tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 och 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15 |
| Controllertyp | Mikroprocessor |
| Kapacitet | 4 x 1 000 ml bioflaskor, 196 x 5/7 ml blodrör, 148 x 9/10 ml blodrör, 96 x 15 ml koniska rör, 40 x 50 ml koniska rör, 4 x 6 mikroplattor med TX-1 000-rotor |
| Max. RCF | 25 830 g Fast vinkel (med mikroliter 30 x 2 ml rotor); 7 197 x g Swing-Out (med H-Flex HS4-rotor) |
| Max. Hastighet | 15 200 varv per minut (F21-48 x 2, Microliter 48 x 2 eller Microliter 30 x 2 rotor) |
| Kylt | Nej |
| Drivsystem | Direkt, borstlös induktion med låg profil |
| Material | Fram, topp, sidor: dator-ABS plast målad med 2K PUR-baserad lack; metallhölje: kallvalsat stål med pulverfärg; centrifugskål: rostfritt stål; centrifugfötter: gummi |
| Modell | X4T-centrifug |
| Bullernivå | <50 dB(A) |
| Visa mer |