Läs mer
Thermo Scientific™ X4TR kylcentrifuger
Produktkod. 31723102 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
Allmän användning
IVD-MD
Spänning:
230 V
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Spänning
31723102 IVD-MD 230 V
31723092 Allmän användning 230 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31723102 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75007365
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155208.56 SEK
    142388.64 SEK / Paket med 1
    Save 12819.92 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Höj din forskning med X-seriens Thermo Scientific kylbänkcentrifug med GreenCool Technology. X4TR-centrifugen är en högpresterande allmän centrifug med förbättrad hållbarhet som levererar utmärkt effekt och mångsidighet tack vare sitt avancerade pekskärmsgränssnitt, sömlösa anslutning och omfattande efterlevnadsmöjligheter.
Thermo Scientific X4TR kylcentrifuger med GreenCool-teknik kombinerar förbättrad hållbarhet med hög prestanda och mångsidighet. Centrifugerna är utrustade med ett lättanvänt, fullfärgat pekskärmsgränssnitt. De gör programmering enkel för snabba resultat och ger enkel åtkomst till spår, rotorns livslängd och centrifugens hälsa. Med en kapacitet på upp till 4l tillåter de spinning av 196 blodrör, 40x 50ml koniska rör och 96x 15ml koniska rör. Maximal mångsidighet uppnås med 18 tillgängliga rotorer att välja mellan och Thermo Scientific Auto-Lock rotorutbyte för att snabbt byta mellan applikationer. Finns att köpa individuellt eller i praktiska applikationsbaserade paket. Cellodlingspaketen inkluderar centrifug, rotor, Thermo Scientific ClickSeal biocontainmentlock och ett set med fyra 15 ml och 50 ml koniska röradaptrar. Blodbearbetningspaketen inkluderar centrifugen, rotorn, ClickSeal biocontainmentlock och ett set med fyra 5/7 ml och 9/10 ml blodrörsadaptrar.
Utförandeegenskaper:
  • Intuitivt pekskärmsgränssnitt förenklar användningen med lättillgänglig menyfält och centrifugens hälsoikon för snabb övervakning
  • Thermo Scientific Ackumulerad Centrifugaleffekt (ACE) integratorfunktion för ökad reproducerbarhet
  • Thermo Scientific SMARTSpin Imbalance Detection hjälper till att optimera säkerheten och maximerar acceleration, bromsning och restbelastningsobalans för varje rotor- och skopalternativ
  • Stabil kylning vid lägre temperaturer än tidigare modeller, vilket hjälper till att säkerställa integriteten hos temperaturkänsliga prover med en kallare -20 °C inställd punkt
Förbättrad hållbarhet:
  • Thermo Scientific GreenCool Technology har ett nästa generations naturligt kylsystem för naturligt kylmedel (R290), som minskar miljöpåverkan med en global uppvärmningspotential (GWP) på 3, utan att bidra till nedbrytning av ozonskiktet och uppfyller EU:s och amerikanska EPA:s F-gasregler
  • Green Mode kompressor på/av-funktion med avstängningsprogrammering kan förlänga kompressorns livslängd och minska energikostnaderna
  • Schemaläggningsfunktioner främjar energibesparingar och möjliggör förprogrammerad uppstart av centrifugen så snart du anländer till laboratoriet
  • Thermo Scientific Fiberlite Rotorer väger upp till 60 % mindre än metallekvivalenta rotorer och accelererar/bromsar därför snabbare, vilket leder till minskad energiförbrukning per körning
  • Rotoralternativ med vindrutor, inklusive Thermo Scientific H-Flex HS4, BioShield 1000A och HIGHPlate 6000 rotorer, gör det möjligt för användare att snurra rör, flaskor och plattor i högre hastigheter med mindre energi än icke-vindskyddade konstruktioner
  • Tillverkad i en certifierad nollavfallsanläggning med 100 % förnybar el i Osterode am Harz, Tyskland
Auto-Lock Rotorutbyte:
  • Säkert, ergonomiskt tryckknappsrotorbyte på så lite som tre sekunder utan verktyg som behövs
  • Full tillgång till kammaren för rengöring och hjälper till att minimera risken för kontaminering
  • Flexibilitet för att snabbt växla mellan applikationer och utveckla förändrade laboratorieoratoriebehov
ClickSeal Biocontainmentlock:
  • Bioinneslutningsförseglingsalternativ för handskvänliga, enhandsöppna/stängningsmöjligheter är ergonomiskt utformade för både höger- och vänsterhänta operationer
  • Hörbara och visuella stängningssignaler ökar säkerheten
  • Biocontainment-certifiering av National Institute for Health Protection, Porton Down, Storbritannien eller TÜV NORD CERT GmbH, Tyskland för utvalda rotorer
Rotorernas mångsidighet och Fiberlite kolfiberrotorer:
  • Upp till 18 rotoralternativ, inklusive Fiberlite kolfiberrotoralternativ, för att maximera prestanda och flexibilitet
  • Fiberlite Kolfiberrotorer stöds av 15 års garanti och ingen begränsning i användningscykler
  • Kolfiber erbjuder möjligheten att forma varje hålighet för att passa engångskoniska rör, flaskor och andra förbrukningsvaror
  • Thermo Scientific TX-1000 högkapacitetsrotor har utmärkt applikationsmångsidighet med en mängd provbehållare (flaskor, koniska flaskor, koniska tuber, runda bottenrör, blodrör, mikrorör, mikroplattor, blodpåsar och cellkulturpåsar). Utöka alternativen med hjälp av BIOLink-adaptern (75007304), som öppnar upp 17 ytterligare adapterkonfigurationer
Säkerhet och ergonomiska funktioner:
  • Utrymmesbesparande design med kompakta mått för att optimera arbetsytan på en ergonomisk höjd
  • Lockets säkerhetsfunktioner främjar ergonomisk provladdning och avlastning och möjliggör enkel rengöring
Anslutningar och datahantering:
  • Händelselogg, rotorlogg och kartdata kan exporteras via lättillgängligt USB i CSV- eller PDF-format
  • Program och exporterad data är nedladdningsbara och delbara mellan enheter
  • Valfritt Thermo Scientific SECURE-Spin läge tillgängligt, möjliggör avancerade och säkra styrfunktioner i X-seriens centrifuger genom att stödja 21 CFR Part 11 datahanteringsefterlevnad och spårbarhet
  • Spårbar dokumentation stödjer revisionsspår för inställningar och programändringar
  • Kompatibel med Thermo Scientific Centri-Log Plus Data Management Software som möjliggör fjärrövervakning av obegränsat antal centrifuger och provspårning med en streckkodsläsare
Efterlevnad och renrumsredo:
  • Klass ISO 6 renrumskompatibel för bänkmodeller
  • Kompatibel med dekontaminering av förångad väteperoxid
  • Allmänt laboratoriebruk, IVD-certifierade, FDA-listade alternativ tillgängliga
  • GreenCool Technology följer EU:s och US EPA:s regler för F-gas
Tidigare modeller:
Sorvall X4R Pro, Multifuge X4R Pro, Sorvall XTR, Multifuge 4SR, Sorvall Legend TR, Legend XTR, Legend X3R, Sorvall RT6000, Sorvall RT7, Jouan MR22i
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 och 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15
Controllertyp Mikroprocessor
Kapacitet 4 x 1 000 ml bioflaskor, 196 x 5/7 ml blodrör, 148 x 9/10 ml blodrör, 96 x 15 ml koniska rör, 40 x 50 ml koniska rör, 4 x 6 mikroplattor med TX-1 000-rotor
Max. RCF 25 830 g Fast vinkel (med mikroliter 30 x 2 ml rotor); 7 197 x g Swing-Out (med H-Flex HS4-rotor)
Max. Hastighet 15 200 varv per minut (F21-48 x 2, Microliter 48 x 2 eller Microliter 30 x 2 rotor)
Kylt Ja
Drivsystem Direkt, borstlös induktion med låg profil
Material Fram, topp, sidor: dator-ABS plast målad med 2K PUR-baserad lack; metallhölje: kallvalsat stål med pulverfärg; centrifugskål: rostfritt stål; centrifugfötter: gummi
Modell X4TR-centrifug
Bullernivå <51 dB(A)
Profil (acceleration/bromsning) Val av 9 accel / 10 decel hastigheter
Programlagring Upp till 100 program, inklusive flerstegsprogrammering via pekskärm; Inkluderar anpassningsbara Pulse-alternativ
Rotor 18 rotoralternativ tillgängliga, välj rotor separat
Rotor ingår Nej
Körtid Max 99h, 59min, 59sek; även med kontinuerlig och anpassningsbar puls
Standarder ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001, FDA-listad, Apparat Klass 1
Ventilerad Nej
Garanti 5 år begränsad
Mått (HWD) 36,1 x 74,6 x 69,5 cm / 14,2 x 29,4 x 27,2 tum
Höjd (engelska) Exteriört lock öppet 33,9 tum
Höjd (metrisk) yttre lock öppet 86 cm
Nettovikt 125 kg / 275.6 lb.
Elektriska krav 220/240 V
Spänning 230 V
Frekvens 50/60Hz
Användning av laboratorium/renrum Klass ISO 6 enligt DIN EN ISO 14644-1
Produkttyp IVD-MD
Visningstyp Helskärmsgränssnitt Color Touch